Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 419,00 |
Über diesen Artikel
€ 419,00
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15E2E2, monoclonal
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A1(6271)
General description
Immunogen
Application
Metabolismus
Muskelphysiologie
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IP verwendet.
Darstellung der zellulären und subzellulären Lokalisierung von S-100-Protein mit immunhistochemischen Verfahren.
Immunhistochemie:
Eine 1:100–200-Verdünnung einer früheren Charge wurde an Paraffinschnitten verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Gewebe-Positivkontrolle: Melanom
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies S100 in 10 µg PC12-Lysat nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity bovine, rat, human, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse |
| clone 15E2E2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 2A5, monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rat |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - | antibody form purified antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB079-1 | 04053252660887 |