Fortfahren mit
04-123
Anti-TAL-1-Antikörper, Klon BTL73
clone BTL73, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
SCL, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, TCL5, TAL-1, Stem cell protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 400,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BTL73, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
€ 400,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BTL73, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAL1(6886)
General description
44 kDa
TAL-1, auch als SCL (Stammzellenleukämie) bekannt, ist ein Serin-Phosphoprotein und basischer Helix-Schlaufe-Helix-Transkriptionsfaktor. TAL-1 ist an der Genese von hämatopoetischen Malignitäten beteiligt und ein positiver Regulator der erythroiden Differenzierung. Eine nichtzufällige, stellenspezifische chromosomale Translokation von TAL-1 wird häufig mit einer onkogenen Transformation in vielen akuten lymphoblastischen T-Zell-Leukämien in Verbindung gebracht. TAL-1 bindet an das LIM-Domäne-haltige Protein Rhombotin 2 (RBTN2), wo es mit GATA1 oder GATA 2 einen Komplex bildet, der für die Erythropoese essenziell ist.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes GST-TAL1 (K Pulford, et al., 1995, Blood, 85: 675–684)
Application
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Verwenden Sie den Anti-TAL-1-Antikörper Klon BTL73 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in WB und IHC validiert wurde, um TAL-1 nachzuweisen, auch bekannt als SCL, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, TCL5, TAL-1, Stammzellenprotein.
Western-Blot-Analyse: 2 μg/ml dieser Charge wiesen ein starkes 44-kDa-Molekül von PP42-TAL1 sowie ein sehr schwaches PP24-TAL-Molekül in Jurkat-Zelllysat nach. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper weist zwei überwiegende Proteinprodukte des SCL/TAL-1-Gens in akuter lymphatischer T-Zell-Leukämie (T-ALL) nach: ein PP42-TAL1 (42/44 kDa) von voller Länge und eine verkürzte Form PP24-TAL1 (24/26 kDa).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1k der Maus in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat
Regelmäßig mittels Western Blot an Jurkat-Zelllysat beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-765AV100970WH0006887M1
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
BTL73, monoclonal
clone
9-12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1G6, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
dog, bovine, mouse, horse, guinea pig, human, rat
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A 3-bp deletion in the HBS1L-MYB intergenic region on chromosome 6q23 is associated with HbF expression.
Farrell, JJ; Sherva, RM; Chen, ZY; Luo, HY; Chu, BF; Ha, SY; Li, CK; Lee, AC; Li, RC; Li et al.
Blood null
Riadh Lobbardi et al.
Cancer discovery, 7(11), 1336-1353 (2017-10-05)
T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is an aggressive malignancy of thymocytes. Using a transgenic screen in zebrafish, thymocyte selection-associated high mobility group box protein (TOX) was uncovered as a collaborating oncogenic driver that accelerated T-ALL onset by expanding the initiating
Mina Noura et al.
Oncogene, 43(6), 447-456 (2023-12-16)
TAL1 is one of the most frequently dysregulated genes in T-ALL and is overexpressed in about 50% of T-ALL cases. One of the molecular mechanisms of TAL1 overexpression is abnormal mutations in the upstream region of the TAL1 promoter that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-12304053252334764