Fortfahren mit
01-106
FGF-2/basic-FGF-Protein, human, rekombinant
The FGF-2 / basic FGF Protein, Human recombinant is available in a 25 µg format.
Synonym(e):
Fibroblasten-Basiswachstumsfaktor, Humanes FGF-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Produktherkunft: Rekombinante DNA, die in Hefe (S. cerevisae) exprimiert wird.
Application
Das FGF-2/basische FGF-Protein, human, rekombinant ist im 25-µg-Format erhältlich.
Physical form
Flüssigkeit in PBS, pH-Wert 7,4 mit 0,5% BSA und 0,1 % CHAPS.
Heparin-Sepharose-Chromatografie
Analysis Note
Regelmäßig mittels biologischem Aktivitätsassay beurteilt. Kulturen von fetalen Rinderherz-Endothelzellen (FBHE), die fünf Tage lang in RD-Medium mit FBS, Heparin und FGF-2 gezüchtet wurden, wiesen mehr Zellen auf als FBHE-Zellkulturen im gleichen Medium ohne FGF-2.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
01-185SRP3043SRP3261
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
UniProt accession no.
P09038
UniProt accession no.
P15692
UniProt accession no.
P09038
UniProt accession no.
P08620
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In vitro assays for neural stem cell differentiation.
Marcel M Daadi
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 198, 149-155 (2002-04-16)
G Keller et al.
Molecular and cellular biology, 13(1), 473-486 (1993-01-01)
We report that embryonic stem cells efficiently undergo differentiation in vitro to mesoderm and hematopoietic cells and that this in vitro system recapitulates days 6.5 to 7.5 of mouse hematopoietic development. Embryonic stem cells differentiated as embryoid bodies (EBs) develop
L J Chew et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17(1), 227-240 (1997-01-01)
We analyzed the effects of two growth factors that regulate oligodendrocyte progenitor (O-2A) development on the expression of glutamate receptor (GluR) subunits in cortical O-2A cells. In the absence of growth factors, GluR1 was the AMPA subunit mRNA expressed at
Global Trade Item Number
SKUGTIN
01-10604053252332869