Fortfahren mit
E-504
Estrogens CRM in Serum solution
50 pg/mL (Sigmatrix Ultra), certified reference material, vial of 1 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2
Molekulargewicht:
272.38
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Estrone, 500 pg/mL (each analyte), 17β-Estradiol, 500 pg/mL (each analyte)
packaging
vial of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
50 pg/mL (Sigmatrix Ultra)
application(s)
clinical testing
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified Reference Material of estrone and estradiol at indicated concentrations in serum for clinical research applications by mass spectrometry. Estrogens CRM in Serum is ready to be used as linearity standard or for calibration verification in LC-MS/MS estrogens testing methods. Separate options for individual levels of estrone and estradiol in serum at concentrations ranging from 10 to 1,000 pg/mL for each analyte, estrogens serum blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of estrone and estradiol are also available.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102440100004027269159412
105829904104027269694029
102440904004027269159429
105829904004022536068510