Fortfahren mit
C-196
Citalopram Impurity Mixture solution
15 μg/mL in methanol (each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21ClFNO · HBr
Molekulargewicht:
414.74
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Citalopram Hydrobromide, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound A, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound C, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound D, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound E, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound F, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound G, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound H, 15 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
15 μg/mL in methanol (each analyte)
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Citalopram belongs to a class of drugs that are used as an antidepressant within the selective serotonin uptake inhibitor class. This certified solution standard contains multiple impurities, including Related Compounds A, C, D, E, F, G, and H as well as Citalopram itself. This standard can be used for multiple HPLC applications including pharmaceutical testing, research, and Monograph testing methods.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C-196-1ML04054839940798