Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,30 | |
| 5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 | |
| 25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 507,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
24141516
€ 31,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencapacity
1000-4000 mL
volume
1,000-4,000 mL
General description
- Reduziert Amine und Wasser für bis zu 3 Monate
- Jede Packung vakuumversiegelt und sofort verwendbar
- Sicher zur Verwendung in Syntheseautomaten
- Ideal für Festbettreaktionen und Flüssigphasenreaktionen
Achtung: Diese Trockenmittelpatronen sind nicht für IM-Qualitäten mit mehr als 500ppm Wassergehalt geeignet! Bei Verwendung mit derart feuchten Lösemitteln kann es zu einer deutlichen Erwärmung kommen!
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| capacity 1000-4000 mL | capacity 1000-4000 mL | capacity 25-200 mL | capacity - |
| volume 1,000-4,000 mL | volume 1,000-4,000 mL | volume 25-200 mL | volume 200-1,000 mL |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z511706-25EA | 04061832964973 |
| Z511706-1EA | 04061832964966 |
| Z511706-5EA | 04061832964980 |