Z509027
AldraSORB™ Wasser Fang-Pakete
volume 1,000-4,000 mL, large
Synonym(e):
Packete zur Feuchtigkeitsregulierung
Größe auswählen
€ 122,00
Größe auswählen
About This Item
€ 122,00
Empfohlene Produkte
Kapazität
1000-4000 mL
Volumen
1,000-4,000 mL
Gewicht
20 g
Allgemeine Beschreibung
- Hält den Wassergehalt bis zu 3 Monate sehr gering
- Ideal für Festbettreaktionen und Flüssigphasenreaktionen
- Trocknet Lösemittel auf weniger als 50 ppm Restwassergehalt
Achtung: Diese Wasserabsorber sind nicht für Lösemittel mit mehr als 500ppm Wassergehalt geeignet! Sie sind auch nicht für die Verwendung in sauren Lösemitteln geeignet!
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)