Fortfahren mit
SYNF534100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F534100, Schlenk flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (with glass stopcock)
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (with glass stopcock)
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F534100
capacity
100 mL
General description
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF531100SYNF539100SYNF531050
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
50 mL
manufacturer/tradename
Synthware F534100
manufacturer/tradename
Synthware F531100
manufacturer/tradename
Synthware F539100
manufacturer/tradename
Synthware F531050
material
borosilicate glass flask, single-neck (with glass stopcock), round bottom
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (with glass stopcock)
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (with glass stopcock)
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (with glass stopcock)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF534100-1EA04061832194998