Merck
SYNF539100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F539100, Schlenk flask
Größe auswählen
1 EA
€ 106,00
€ 106,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 106,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 106,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F539100
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)