Fortfahren mit
SYNF304500
Synthware single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F304500, glass round flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
500 mL, 500 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 36,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F304500
capacity
500 mL, 500 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF303450SYNF308500SYNF309500
manufacturer/tradename
Synthware F304500
manufacturer/tradename
Synthware F303450
manufacturer/tradename
Synthware F308500
manufacturer/tradename
Synthware F309500
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
material
borosilicate glass flask, single-neck , round bottom
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS34/45
joint
joint: ST/NS29/42
joint
joint: ST/NS19/22
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF304500-1EA04061832208374