Merck
SYNF309500
Synthware single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F309500, glass round flask
Größe auswählen
1 EA
€ 31,50
€ 31,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 31,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 31,50
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F309500
Kapazität
500 mL
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)