Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 174,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C372630
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
20.0 mm × 305 mm
capacity
250 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| I.D. × L 20.0 mm × 305 mm | I.D. × L 26.0 mm × 457 mm | I.D. × L 26.0 mm × 305 mm | I.D. × L 13.4 mm × 305 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C372630 | manufacturer/tradename Synthware C373240 | manufacturer/tradename Synthware C373230 | manufacturer/tradename Synthware C371730 |
| joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 |
| capacity 250 mL | capacity 500 mL | capacity 500 mL | capacity 100 mL |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNC372630-1EA | 04061832191263 |