Fortfahren mit
SYNC371730
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
Synonym(e):
Synthware C371730, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
€ 118,15
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
€ 118,15
Listenpreis€ 139,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C371730
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
capacity
100 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC373240SYNC373230SYNC371740
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
capacity
100 mL
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
250 mL
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
manufacturer/tradename
Synthware C371730
manufacturer/tradename
Synthware C373240
manufacturer/tradename
Synthware C373230
manufacturer/tradename
Synthware C371740
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
I.D. × L
26.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
13.4 mm × 457 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC371730-1EA04061832207797