Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 212,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C264175
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C264175 | manufacturer/tradename Synthware C261100 | manufacturer/tradename Synthware C262280 | manufacturer/tradename Synthware C264125 |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
| hose size 10 mm | hose size 8 mm | hose size 8 mm | hose size 10 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ coil-style reflux condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNC264175-1EA | 04061832186092 |