Fortfahren mit
SYNC264125
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware C264125, coil-type condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C264125
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC261100SYNC262280SYNC264175
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C264125
manufacturer/tradename
Synthware C261100
manufacturer/tradename
Synthware C262280
manufacturer/tradename
Synthware C264175
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)