Fortfahren mit
SYNC195264
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Synonym(e):
Synthware C195264, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS35/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C195264
I.D. × L
20.0 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC195173SYNC195324SYNC184172
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
I.D. × L
20.0 mm × 457 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
I.D. × L
26.0 mm × 457 mm
I.D. × L
13.4 mm × 254 mm
manufacturer/tradename
Synthware C195264
manufacturer/tradename
Synthware C195173
manufacturer/tradename
Synthware C195324
manufacturer/tradename
Synthware C184172
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS35/20
joint
joint: ST/NS35/20
joint
joint: ST/NS35/20
joint
joint: ST/NS top24/40
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC195264-1EA04061832190716