Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 532,00 |
Über diesen Artikel
€ 532,00
assay
99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 014-746-35
resistivity
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × diam.
1 m × 1.2 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 014-746-35 | manufacturer/tradename Goodfellow 553-952-98 | manufacturer/tradename Goodfellow 147-190-80 | manufacturer/tradename Goodfellow 630-532-76 |
| form wire | form wire | form wire | form wire |
| mp 320.9 °C (lit.) | mp 320.9 °C (lit.) | mp 320.9 °C (lit.) | mp 320.9 °C (lit.) |
| density 8.65 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.65 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.65 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.65 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 765 °C (lit.) | bp 765 °C (lit.) | bp 765 °C (lit.) | bp 765 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-43-9
7440-43-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GF01474635-1EA | 04061825346588 |