Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 139,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCOCH2CH2COCH2CH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-657-0
Beilstein/REAXYS Number:
1571968
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
ZGBUXZJMZBBISR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - | form powder |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.444 (lit.) | refractive index - |
| density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.082 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D99005-100G | 04061831836035 |
| D99005-25G | 04061831826661 |