Fortfahren mit
458937
Methyl-(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidincarboxylat
98%
Synonym(e):
Methyl-(R)-(+)-3-(tert.-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidincarboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,80
€ 31,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 31,35
Listenpreis€ 41,80Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +54°, c = 1.3 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
89 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1
InChI key
ZNBUXTFASGDVCL-MRVPVSSYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
674761532169665150
description
98%
description
97%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
functional group
ester, ether
functional group
-
functional group
hydroxyl
functional group
ester
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D +54°, c = 1.3 in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −26±1, c = 1 in methanol
optical activity
-
bp
89 °C/0.8 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
120-135 °C/0.5 mmHg
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.046 g/mL at 25 °C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)