Fortfahren mit
900976
2-(4-Chloro-3-iodo-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11ClIN3 · 2HCl
Molekulargewicht:
408.49
UNSPSC Code:
12352101
Assay:
≥95%
Form:
powder or crystals
assay
≥95%
form
powder or crystals
functional group
amine, chloro, iodo
storage temp.
2-8°C
Application
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reactionappreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A M A, et al.
Tetrahedron, 67, 936-942 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900976-100MG04061833259474