Wichtige Dokumente
900975
2-(4-Chloro-3-iodo-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11ClIN3 · 2HCl
Molekulargewicht:
408.49
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
iodo
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A MA, et al.
Tetrahedron, 67(5), 936-942 (2011)