Fortfahren mit
697109
3-Fluor-2-Pyridincarbonitril
96%
Synonym(e):
2-Cyan-3-fluorpyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
crystals
mp
27-32 °C
functional group
fluoro, nitrile
SMILES string
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
InChI key
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
704024755028678899
assay
96%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
mp
27-32 °C
mp
31-35 °C
mp
95-100 °C
mp
113-117 °C
functional group
fluoro, nitrile
functional group
fluoro, nitrile
functional group
bromo, fluoro, nitrile
functional group
fluoro, iodo, nitrile
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F
flash_point_c
104.4 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
697109-5G04061832250908
697109-1G04061825747545