Merck
704024
Sigma-Aldrich
6-Fluorpyridin-2-Carbonitril
95%
Synonym(e):
2-Cyan-6-fluorpyridin
Größe auswählen
1 G
€ 118,00
€ 118,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 118,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 118,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
31-35 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
InChIKey
NVOLTPVZQXTZCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)