Fortfahren mit
636282
2-Amino-4-Thiazol-Carboxylsäure-Hydrobromid -hydrobromid
90%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2O2S · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
assay
90%
form
solid
mp
171-181 °C (lit.)
SMILES string
Br.Nc1nc(cs1)C(O)=O
InChI
1S/C4H4N2O2S.BrH/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8;/h1H,(H2,5,6)(H,7,8);1H
InChI key
DZRNWHJFOOMUGU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
278343-100G04061832674735
278343-25G04061826203347
636282-250MG04061832994031