Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 483,00 € 241,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH313COCH2CO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
€ 241,50
Listenpreis€ 483,00Sparen Sie 50%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCOC(=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-HOSYLAQJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 181 °C (lit.) | bp 181 °C (lit.) | bp 181 °C (lit.) | bp 181 °C (lit.) |
| density 1.037 g/mL at 25 °C | density 1.045 g/mL at 25 °C | density 1.045 g/mL at 25 °C | density 1.037 g/mL at 25 °C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 489271-500MG | 04061837658594 |