Merck
485640
Sigma-Aldrich
Ethylacetoacetat-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
3-oxo-Butanoic-1,3-13C2
Größe auswählen
500 MG
€ 458,00
1 G
€ 644,00
€ 458,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 458,00
1 G
€ 644,00
About This Item
Lineare Formel:
CH313COCH213CO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 458,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCO[13C](=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
InChIKey
XYIBRDXRRQCHLP-MPOCSFTDSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)