Fortfahren mit
369586
3,5-Bis-(trifluormethyl)-styrol
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.15
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
99%
contains
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
density
1.334 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(C=C)cc(c1)C(F)(F)F
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)