Fortfahren mit
175277
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-on
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,50
€ 49,87
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-197-5
MDL number:
Assay:
97%
€ 49,87
Listenpreis€ 66,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
97%
mp
176-178 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
O=C1CSc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
InChI key
GTFMIJNXNMDHAB-UHFFFAOYSA-N
General description
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one derivatives were synthesized and tested for calcium antagonistic and calmodulin antagonistic activities[1].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
383503
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
176-178 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
functional group
thioether
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Kajino et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 39(11), 2888-2895 (1991-11-01)
New 2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one derivatives possessing (4-phenyl-1-piperazinyl)alkyl moieties at the 2-position were synthesized and tested for calcium antagonistic and calmodulin antagonistic activities. Antihypertensive effects in spontaneously hypertensive rats were also evaluated. In general, these compounds were rather weak calcium channel blockers, although
Global Trade Item Number
SKUGTIN
175277-25G04061833544815