Fortfahren mit
V900768
Gummi arabisch aus Akazien
Vetec, reagent grade
Synonym(e):
Akaziengummi, Gummi arabicum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-519-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
Other Notes
Ist vermutlich ein verzweigtes Polymer aus Galactose, Rhamnose, Arabinose und Glucuronsäure als Calcium-, Magnesium- und Kaliumsalz mit einem Molekulargewicht von ungefähr 250,000.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gummi arabisch aus Akazien
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)