Fortfahren mit
V900400
L-Cystein
Vetec, reagent grade, 97%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.16
EC Number:
200-158-2
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721408
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
97%
form
crystalline powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA-Glutamat-Rezeptoragonist
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystein
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)