V900060
Synonym(e):
mono-Natriumphosphat, Mononatriummonophosphat, Natriumdihydrogenphosphat
Eigenschaften
reagent grade
Vetec™
99%
powder
[Na+].OP(O)([O-])=O
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Beschreibung
Explore all of our products under Natriumphosphat
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?