Fortfahren mit
V800329
Kaliumdisulfid
LR, ≥95%
Synonym(e):
Kaliummetabisulfit, Kaliumpyrosulfit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2S2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.32
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-795-3
MDL number:
Assay:
≥95%
Grade:
LR
Form:
crystalline powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
LR
product line
Vetec
assay
≥95%
form
crystalline powder
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdisulfid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Raisuddin et al.
Food additives and contaminants, 8(6), 707-712 (1991-11-01)
The occurrence of aflatoxins in market betel nut samples was studied. It was observed that several betel nut samples were infested with aflatoxin-producing fungus, Aspergillus flavus. Out of 32 samples collected from various places, 12 were positive for aflatoxin. Aflatoxin
Carcinogenicity test of potassium metabisulfite in mice.
T Tanaka et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 3(4), 451-453 (1979-12-01)
D A Mathison et al.
Chest, 87(1 Suppl), 50S-54S (1985-01-01)
Several types of reactions to drugs and chemicals may precipitate or perpetuate asthmatic relapse. This review focuses on reactions to aspirin and sulfites. Approximately 40 percent of patients with rhinosinusitis, nasal polyps, and asthma and 5 to 10 percent of