Fortfahren mit
V800293
Perchlorsäure
AR, ≥70%
Synonym(e):
PCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-512-4
MDL number:
Concentration:
≥70%
Grade:
AR
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
AR
product line
Vetec
concentration
≥70%
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchlorsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Harrington Cleveland et al.
Development and psychopathology, 27(1), 51-67 (2015-02-03)
Data drawn from the in-home subsample of the PROSPER intervention dissemination trial were used to investigate the moderation of intervention effects on underage alcohol use by maternal involvement and candidate genes. The primary gene examined was dopamine receptor D4 (DRD4).
John Greenwood et al.
ACS nano, 9(5), 5520-5535 (2015-04-22)
We shine light on the covalent modification of graphite and graphene substrates using diazonium chemistry under ambient conditions. We report on the nature of the chemical modification of these graphitic substrates, the relation between molecular structure and film morphology, and
Dipanwita Das et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 4018-4026 (2013-02-28)
Catalytic four-electron reduction of O2 by ferrocene (Fc) and 1,1'-dimethylferrocene (Me2Fc) occurs efficiently with a dinuclear copper(II) complex [Cu(II)2(XYLO)(OH)](2+) (1), where XYLO is a m-xylene-linked bis[(2-(2-pyridyl)ethyl)amine] dinucleating ligand with copper-bridging phenolate moiety], in the presence of perchloric acid (HClO4) in