Fortfahren mit
V800255
Quecksilber(II)-sulfat
AR, ≥99%
Synonym(e):
Mercuric sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HgSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.65
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-992-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
AR
Form:
crystalline powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
AR
product line
Vetec
assay
≥99%
form
crystalline powder
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤0.005%
SMILES string
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber(II)-sulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-35-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shovana Pradhan et al.
Chemosphere, 136, 198-203 (2015-05-24)
Reverse osmosis (RO) concentrate (ROC) streams generated from RO-based municipal wastewater reclamation processes pose potential health and environmental risks on their disposal to confined water bodies such as bays. A UV/H2O2 advanced oxidation process followed by a biological activated carbon
L A Ivanova et al.
Gigiena i sanitariia, (11)(11), 66-67 (1991-11-01)
In experiments with two tissue culture lines it was shown, that cytotoxicity of mercury (1) derivatives (measured by CL50) is lesser two times, than it was for mercury (2) derivates. No significant differences in cytotoxicity were noted by the cell
Necati Kayaalp et al.
Environmental science and pollution research international, 17(9), 1547-1552 (2010-05-25)
Chemical oxygen demand (COD) is used as a discharge standard parameter in wastewater treatment plant design, environmental modelling and many other applications. Chloride interference is an important problem of COD measurement for wastewaters containing low organic matter and high chloride