Fortfahren mit
V800199
Hexamethylentetramin
≥99%, crystalline powder, Vetec, LR grade
Synonym(e):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-905-8
Beilstein/REAXYS Number:
2018
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystalline powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexamethylentetramin, LR, ≥99%
grade
LR
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec
assay
≥99%
form
crystalline powder
autoignition temp.
770 °F
pH
8.5-9.5 (10% in water)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylentetramin
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-97-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jianguo Hu et al.
Talanta, 93, 345-349 (2012-04-10)
A green, one-step method for synthesis of graphene-Au nanoparticles (graphene-AuNPs) was introduced in this article, using an environmentally benign hexamethylenetetramine (HMTA) as reducing and stabilizing agent. HMTA slowly was hydrolyzed to generate aldehyde ammonia to reduce graphene oxides (GO) and
Ann Pontén et al.
Contact dermatitis, 68(1), 50-53 (2012-10-06)
The currently used patch test concentration for formaldehyde is 1.0% (wt/vol) in water. However, clinical experience and previous studies suggest that 1.0% might be insufficient for detecting an optimized number of clinically relevant cases of contact allergy to formaldehyde. To
Vincent Consonni et al.
ACS nano, 8(5), 4761-4770 (2014-04-12)
Controlling the polarity of ZnO nanowires in addition to the uniformity of their structural morphology in terms of position, vertical alignment, length, diameter, and period is still a technological and fundamental challenge for real-world device integration. In order to tackle