Fortfahren mit
V800170
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
AR, ≥99%
Synonym(e):
Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.24
EC Number:
205-358-3
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
AR
product line
Vetec
assay
≥99%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chelatbildner mit divalenten Kationen. Blockiert Enzyme wie Metallproteasen, die für ihre Aktivität divalente Kationen benötigen.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suli Huang et al.
PloS one, 10(2), e0117007-e0117007 (2015-02-07)
microRNA (miRNA) plays a role in the pathogenesis of ischemic stroke, and single nucleotide polymorphisms in miRNA genes may contribute to disease susceptibility. However, the effect of miR-146a, miR-196a2, and miR-499 polymorphisms on ischemic stroke susceptibility has been rarely reported.
Lisa M Ryno et al.
Biomacromolecules, 15(8), 2944-2951 (2014-07-18)
End-functionalized macromolecular starch reagents, prepared by reductive amination, were grafted onto a urethane-linked polyester-based backbone using copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) chemistry to produce novel amphiphilic hybrid graft copolymers. These copolymers represent the first examples of materials where the pendant chains
Haiyan Zhang et al.
Analytica chimica acta, 770, 140-146 (2013-03-19)
A novel method for selective determination of Cr(III) and Cr(VI) in environmental water samples was developed based on target-induced fluorescence quenching of glutathione-stabilized gold nanoclusters (GSH-Au NCs). Fluorescent GSH-Au NCs were synthesized by a one-step approach employing GSH as reducing/protecting