Fortfahren mit
1686411
USP
Trigonellin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Trigonellin Monohydrat, 1-Methylpyridinium-3-carboxylat Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 356,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
trigonella
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n+]1(cc(ccc1)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
WWNNZCOKKKDOPX-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1541500PHL805481104006
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
trigonella
API family
piperacillin
API family
-
API family
cetylpyridinium
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1686411-20MG04061838749970