Fortfahren mit
1667280
USP
Tiagabin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Tiagabin -hydrochlorid Monohydrat, (R)-(-)-1-[4,4-Bis-(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidincarbonsäure -hydrochlorid Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
300 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 610,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25NO2S2 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.02
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 610,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tiagabine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tiagabine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Tiagabine Hydrochloride Compounded Oral Suspension.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML00355.062361667224
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
tiagabine
API family
-
API family
-
API family
tiagabine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1667280-300MG04061833833582