Fortfahren mit
1642609
USP
Synephrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, 4-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)-benzylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
30 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 386,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 386,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
synephrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(O)c1ccc(cc1)O)C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3
InChI key
YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Synephrine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bitter Orange Fruit Flavonoids Dry Extract
  • Bitter Orange Young Fruit
  • Bitter Orange Young Fruit Powder
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8938615445201044254
Synephrine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642609
Synephrine
Synephrine phyproof® Reference Substance
PHL89386
Synephrine
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
synephrine
API family
-
API family
piroxicam
API family
atenolol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synephrin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1642609-30MG04061842633401