Fortfahren mit
1609013
USP
Salicylsäure-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxybenzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970950
€ 1.380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
salicylic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
213-217 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Salicylic acid Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sodium Salicylate
  • Salicylic Acid
  • Magnesium Salicylate
  • Sodium Salicylate Tablets
  • Magnesium Salicylate Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR104892596PHL83051
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
primary reference standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
API family
salicylic acid
API family
4-hydroxybenzoic acid
API family
-
API family
-
mp
213-217 °C (lit.)
mp
213-217 °C (lit.)
mp
213-217 °C (lit.)
mp
213-217 °C (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Bestellen Sie aus einer breiten Palette hochgradig charakterisierter Materialien als primäre Referenzstandards zur Verwendung mit USP-NF-Monographien für die Prüfung von Arzneistoffen und Darreichungsformen, pharmazeutischen Hilfsstoffen, Lebensmittelinhaltsstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Sodium Salicylate Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(4), 4094-4094 (2018)
Magnesium Salicylate Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(4), 2724-2724 (2015)
Sodium Salicylate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(3), 4093-4093 (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1609013-100MG04061838745798