Fortfahren mit
1600201
USP
Regorafenib
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Regorafenib Monohydrat, 4-[4-[[[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)-phenyl]-amino]-carbonyl]-amino]-3-fluorphenoxy]-N-methyl-2-pyridincarboxamid Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 546,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H15ClF4N4O3 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.83
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 546,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
regorafenib
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)F)Cl.O
InChI
1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
InChI key
ZOPOQLDXFHBOIH-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Regorafenib USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
160021216158761604530
USP
USP
1600201
Regorafenib
Rivaroxaban United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604530
Rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
regorafenib
API family
regorafenib
API family
sorafenib
API family
rivaroxaban
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1600201-200MG04061842346349