Fortfahren mit
1593401
USP
Quinapril -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isochinolincarbonsäure -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
400 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 844,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30N2O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.98
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 844,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
quinapril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich des Sicherheitsdatenblatts (SDB) und jeglicher Informationsbroschüren, wurden im Auftrag der herausgebenden Arzneibuchkommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Application
Der USP Referenzstandard Quinaprilhydrochlorid ist zur Verwendung in Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Quinapril-Tabletten
  • Quinapril- und Hydrochlorothiazid-Tabletten
Biochem/physiol Actions
Quinapril ist ein kurz wirkender ACE(Angiotensin-konvertierendes Enzym)-Hemmer.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP1193Q0632Y0001491
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
quinapril
API family
quinapril
API family
-
API family
quinapril
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinapril -hydrochlorid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)