Fortfahren mit
1500502
USP
Partikelzähler
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Suspensionen von Polystyrol-Mikrosphären
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.440,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 1.440,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
particles
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
USP-Referenzstandard für die Partikelzählung zur Verwendung in speziellen Qualitätsprüfungen und Assays.
Auch für Kalibrierung, Rückgewinnungsstudien und genaue Partikelzählungen für Referenzstandards gemäß folgenden allgemeinen Kapiteln des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP):
  • 〈1788.1〉 Light obscuration method for the determination of subvisible particulate matter
  • 〈1788.3〉 Flow imaging method for the determination of subvisible particulate matter
  • 〈1788〉 Methods for the determination of subvisible particulate matter
Er kann außerdem in einem Verfahren zur Bestimmung der Systemeignung für die Mikroskoppräparate und Vergleichszählungen zwischen dem Trainer und den Betreibern eingesetzt werden.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht zur Verabreichung an Menschen oder Tiere vorgesehen und können nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Erkrankungen jeglicher Art eingesetzt werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
113435711335801134324
Cisplatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134357
Cisplatin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
particles
form
-
form
powder
form
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
?1788.2? Membrane microscope method for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
?1788.1? Light obscuration method for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
?1788? Methods for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1500502-1SET04061838738592
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I want to know what materials are included in this set. What are the specifications of each part? I want to know the size of the included materials, such as 5 um, 10 um, etc.
    1 answer
    1. This item is a product of the United States Pharmacopeia. The product includes 2 vials containing 25 mL of 15 um polystyrene spheres in aqueous solution and 2 Blank vials containing 28 mL of only the same aqueous solution. For additional details, please see the link below to review the supplier product page:
      https://store.usp.org/product/1500502?_gl=1*rmok7s*_gcl_au*NTc5MTg4NDU3LjE3MzQwMjE2NTU.*_ga*OTU5ODYxMDUwLjE3MzQwMjE2NTU.*_ga_DTGQ04CR27*MTczNDAyMTY1NS4xLjEuMTczNDAyMTY2OC4wLjAuMA..