Fortfahren mit
1500207
USP
Paroxetine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.550,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14FN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.71
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 1.550,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
paroxetine
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C2=CCN(CC2)C.Cl
InChI
1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
InChI key
ASGHTQNAMCDXPA-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Paroxetine Related Compound E USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Paroxetine Hydrochloride
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
160506717110751241619
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
API family
paroxetine
API family
roflumilast
API family
vardenafil
API family
erlotinib
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1500207-50MG04065266171556