Fortfahren mit
1478877
USP
LÖSUNG VON ORLISTAT-VERWANDTE VERBINDUNG D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Formyl-L-leucin-(3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-ylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H53NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.73
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
orlistat
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O[C@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H](C1)CCCCCCCCCCC)CCCCCC)C=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
InChI key
IYWNIYFHQZQPBP-YIPNQBBMSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Orlistat Related Compound Solution USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Orlistat
  • Orlistat Capsules
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
161588711632641604563
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
orlistat
API family
sorafenib
API family
dapagliflozin
API family
rivaroxaban
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1478877-2X1ML04065268894156