Fortfahren mit
1467804
USP
Nizatidin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-{2-[2-(N,N-Dimethylaminomethyl)-4-thiazolylmethylthio]ethyl}-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 887,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21N5O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 887,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nizatidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CSCCN\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC)CN(C)C
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
InChI key
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1090000PHR3215SML2960
USP
USP
1467804
Nizatidine
vibrant-m
N1090000
Nizatidine
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
nizatidine
API family
nizatidine
API family
nizatidine
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nizatidin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1467804-200MG04061833852750