Fortfahren mit
1463600
USP
Nifedipinnitrophenylpyridin-Analogon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Oxidiertes Nifedipin, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridincarbonsäure-dimethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.400,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.400,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nifedipine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
InChI key
UMQHJQGNGLQJPF-UHFFFAOYSA-N
Application
Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nifedipine Capsules
  • Nifedipine
  • Nifedipine Extended-Release Tablets
Biochem/physiol Actions
CYP3A4 Nifedipin Metabolit. Nifedipin (Ausgangssubstanz) ist ein antianginal und blutdrucksenkendes Mittel.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14635081463701PHR1290
Nifedipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463508
Nifedipine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
nifedipine
API family
nifedipine
API family
nifedipine
API family
nifedipine
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wenzhan Yang et al.
Current drug discovery technologies, 5(2), 129-139 (2008-08-05)
This study reports the use of para-sulphonato calix[8]arene to produce stable complexes with improved bioavailability for nifedipine, a calcium-channel blocker that is practically insoluble in water. Thermal analysis and electrospray ionisation mass spectroscopy confirmed that nifedipine formed complexes with the
Tsai-Shin Chiang et al.
PloS one, 9(4), e94885-e94885 (2014-04-16)
Human hepatoma cell lines are commonly used as alternatives to primary hepatocytes for the study of drug metabolism in vitro. However, the phase I cytochrome P450 (CYP) enzyme activities in these cell lines occur at a much lower level than
Camille C Savary et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(8), 1235-1240 (2014-05-17)
Humans are usually exposed to several pesticides simultaneously; consequently, combined actions between pesticides themselves or between pesticides and other chemicals need to be addressed in the risk assessment. Many pesticides are efficient activators of pregnane X receptor (PXR) and/or constitutive
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1463600-25MG04061838736741