Fortfahren mit
1445584
USP
2-Mononitroglycerin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Dihydroxypropan-2-yl nitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 1.150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
API family
nitroglycerin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])OC(CO)CO
InChI
1S/C3H7NO5/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
QYZBMMOLPVKAPU-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
2-Mononitroglycerin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
146394910757801349149
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
nitroglycerin
API family
nisoldipine
API family
bisoprolol
API family
guaifenesin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F
flash_point_c
6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1445584-2X1ML04061842579426