Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenAPI family
modafinil
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule IV; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI key
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Modafinil ist ein Agens, das die Wachsamkeit des zentrales Nervensystems fördert, es besitzt neuroprotektive Eigenschaften.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Modafinil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1445404-200MG | 04061835345540 |