Fortfahren mit
1418004
USP
Methoxyfluran
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2-Dichlor-1,1-difluor-1-methoxy-ethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4Cl2F2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.97
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Das Produkt 1418004 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methoxyflurane
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(OC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2F2O/c1-8-3(6,7)2(4)5/h2H,1H3
InChI key
RFKMCNOHBTXSMU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Methoxyflurane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
118800615725031031401
Propofol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1572503
Propofol
Amoxapine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1031401
Amoxapine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
methoxyflurane
API family
dichlorphenamide
API family
propofol
API family
amoxapine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1418004-0.5ML04061837843037